Learn More
Trimethylthiophosphat, TRC
Artikelnummer. 30456770
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30456770 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30456770 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT797605500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O,O,O-Trimethylthiophosphate
CAS 152-18-1
Summenformel C3 H9 O3 P S
Menge 500 mg
Synonym O,O,O-Trimethylphosphorthioate, Trimethoxy(thioxo)-lambda5-phosphane, Phosphorothioic acid','O,O,O-trimethyl ester (8CI','9CI','ACI), 7900-HC, HC 7900, Methyl phosphorothioate ((MeO)3PS), O,O,O-Trimethyl phosphorothioate, O,O,O-Trimethyl phosphorothionate, O,O,O-Trimethyl thiophosphate, SD 4741, Trimethoxyphosphine sulfide, Trimethyl thionophosphate
InChI-Formel InChI=1S/C3H9O3PS/c1-4-7(8,5-2)6-3/h1-3H3
SMILES COP(=S)(OC)OC
IUPAC-Name Trimethoxy(sulfanyliden)-λ ^{5}-Phosphan
Molekulargewicht (g/mol) 156.14
Formelmasse 156.001