Learn More
Pivalinsäureanhydrid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11416146
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11416146 500 g -
11496136 25 g 25 Gramm
11406146 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11416146 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22983.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1538-75-6 | C10H18O3 | 186.25 g/mol
Trimethylacetic anhydride is used as acylation and esterification reagents. It is involved in acylation and esterification reactions with anilines and phenols. It is also used in solid-phase oligonucleotide synthesis and in the kinetic resolution of racemic 2-hydroxy-gamma-butyrolactones with diphenylacetic acid. It is also employed in the production of cyano-4, N-tert-butyloxycarbonyl piperidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trimethylessigsäureanhydrid wird als Azylierungs- und Veresterungsreagenz verwendet. Ist an Acylierungs- und Veresterungsreaktionen mit Anilinen und Phenolen beteiligt. Wird auch in der Festphasenoligonukleotid-Synthese und in der kinetischen Auflösung von racemischen 2-Hydroxy-gamma-Butyrolactonen mit Diphenylessigsäure verwendet. Wird auch bei der Herstellung von Cyano-4-N-Tert-Butyloxycarbonylpiperidin eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Acetonitril.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1538-75-6
Summenformel C10H18O3
Molekulargewicht (g/mol) 186.25
MDL-Nummer MFCD00008842
InChI-Schlüssel PGZVFRAEAAXREB-UHFFFAOYSA-N
Synonym pivalic anhydride, trimethylacetic anhydride, 2,2-dimethylpropionic anhydride, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, anhydride, pivalic anydride, 2,2-dimethylpropanoic anhydride, trimethylacetic acid anhydride, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, 1,1'-anhydride, trimethylaceticanhydride, bispivalic anhydride
PubChem CID 15234
IUPAC-Name 2,2-Dimethylpropanoyl2,2-Dimethylpropanoat
SMILES CC(C)(C)C(=O)OC(=O)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylacetic anhydride
Dichte 0.918
Siedepunkt 193°C
Flammpunkt 63°C (145°F)
Geruch Unpleasant
Strukturformel ((CH3)3CCO)2O
Brechungsindex 1.409
Menge 500 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 386552
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with acetonitrile.
Formelmasse 186.25
Reinheit (%) 99%