Learn More
Trimethylessigsäureanhydrid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13488398 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
13488398 1 L Glasflasche 1 Liter
10438720 50 mL Glasflasche 50 Milliliter
10299353 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13488398 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 162440010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1538-75-6 | C10H18O3 | 186.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1538-75-6
Summenformel C10H18O3
Molekulargewicht (g/mol) 186.25
MDL-Nummer MFCD00008842
InChI-Schlüssel PGZVFRAEAAXREB-UHFFFAOYSA-N
Synonym pivalic anhydride, trimethylacetic anhydride, 2,2-dimethylpropionic anhydride, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, anhydride, pivalic anydride, 2,2-dimethylpropanoic anhydride, trimethylacetic acid anhydride, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, 1,1'-anhydride, trimethylaceticanhydride, bispivalic anhydride
PubChem CID 15234
IUPAC-Name 2,2-Dimethylpropanoyl2,2-Dimethylpropanoat
SMILES CC(C)(C)C(=O)OC(=O)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylacetic anhydride
Farbe Farblos
Dichte 0.9100g/mL
Siedepunkt 193.0°C
Flammpunkt 57°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [(CH3)3CCO]2O
Brechungsindex 1.4080 to 1.4100
Menge 1 L
Beilstein 02,32
Relative Dichte 0.91
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes in water
Formelmasse 186.25
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylacetic anhydride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.