Learn More
Trimethylacetonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10309043 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10309043 100 mL Glasflasche -
10153380 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10309043 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 140031000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 630-18-2 | C5H9N | 83.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 630-18-2
Summenformel C5H9N
Molekulargewicht (g/mol) 83.13
MDL-Nummer MFCD00001847
InChI-Schlüssel JAMNHZBIQDNHMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym pivalonitrile, trimethylacetonitrile, 2,2-dimethylpropionitrile, tert-butyl cyanide, propanenitrile, 2,2-dimethyl, tert-butylnitrile, 2-cyano-2-methylpropane, trimethyl acetonitrile, tert-cyanobutane, t-bucn
PubChem CID 12416
IUPAC-Name 2,2-Dimethylpropannitril
SMILES CC(C)(C)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylacetonitrile
Schmelzpunkt 15°C to 16°C
Farbe Farblos
Dichte 0.7500g/mL
Siedepunkt 105°C to 106°C
Flammpunkt 4°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3CCN
Brechungsindex 1.3765 to 1.3785
Menge 100 mL
Beilstein 02, 320
Relative Dichte 0.75
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone and toluene
Formelmasse 83.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit