Learn More
Trimethylamin, 1M Lsg. in THF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15475667
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15475667 500 mL 500 Milliliter
15465667 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15475667 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32899.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 75-50-3 | C3H9N | 59.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Trimethylamin-Komplexe von Alanen als Vorläufer für die Niederdruckabscheidung chemischer Dämpfe von Aluminium. Trimethylamin wurde als Mittel zur Unterscheidung zwischen Lewis- und Brönsted-Zentren als ungeeignet befunden, da es dissoziativ adsorbiert ist und daher für die Perturbinfeffekte nützlich ist. Aus TMA hergestelltes Cholinderivat wird bei der Behandlung von Lebererkrankungen verwendet. Wird direkt als Säurebinder bei der Herstellung von Sulfonamide verwendet. Futtermittelzusatzstoff für Tiere/Geflügel wie Cholinchlorid wird aus TMA hergestellt. Zur Herstellung von alkylquaternären Ammoniumsalzen. Zur Herstellung von Ionenaustauscherharzen auf Basis von chloromethyliertem Polystyrol.
Löslichkeit
Leicht löslich in Wasser, auch löslich in den meisten organischen Lösungsmitteln (wie Methanol und Ethanol).
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser und Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-50-3
Summenformel C3H9N
Molekulargewicht (g/mol) 59.11
MDL-Nummer MFCD00008327
InChI-Schlüssel GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylamine, methanamine, n,n-dimethyl, dimethylmethaneamine, n-trimethylamine, trimethylamine solution, ch3 3n, trimethyl amine, trimethylamin, trimethyl-amine, fema number 3241
PubChem CID 1146
ChEBI CHEBI:18139
IUPAC-Name N,N-Dimethylmethanamin
SMILES CN(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylamine
Dichte 0.85
Strukturformel (CH3)3N
Menge 500 mL
UN-Nummer UN1993
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Easily soluble in water,also soluble in most organic solvents (such as methanol and ethanol).
Formelmasse 59.11
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M Lsg. in THF