Learn More
Trimethylamin (~30 Gew.-%ige Lösung in Ethanol), TRC
Artikelnummer. 30456439
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mL
25 mL
50 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
25 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30456439 50 mL 50 Milliliter
30453751 25 mL 25 Milliliter
30452314 10 mL 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30456439 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT79167550ML
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylamine
CAS 75-50-3
Summenformel C3 H9 N
Menge 50 mL
Synonym Trimethylamine (8CI), N,N-Dimethylmethanamine, N,N,N-Trimethylamine, N-Trimethylamine, Methanamine, N,N-dimethyl-
InChI-Formel InChI=1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3
SMILES CN(C)C
IUPAC-Name N,N-Dimethylmethanamin
Molekulargewicht (g/mol) 59.11
Formelmasse 59.0735
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 30 %