Learn More
Trimethylamin-Hydrochlorid 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351687
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11351687 50 g 50 Gramm
11361687 250 g 250 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11351687
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L04718.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 593-81-7 | C3H10ClN | 95.57 g/mol
Trimethylamine hydrochloride is used in the manufacture of quaternary ammonium compounds, as insect attractant. It is used as a raw material for the synthesis of choline chloride, quaternary ammonium compounds, ion exchange resins. It acts as cationic starch reagents, phase transfer catalyst, oil field chemicals, warning agent for natural gas and flotation agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trimethylamin-Hydrochlorid wird bei der Herstellung quaternärer Ammoniumverbindungen als Insektenlockstoff verwendet. Es wird als Rohstoff für die Synthese von Cholinchlorid, quaternären Ammoniumverbindungen, Ionenaustausch-Harzen verwendet. Es dient als kationische Stärkereagenzien, Phasentransferkatalysator, Ölfeldchemikalien, Warnmittel für Erdgas und Flotationsmittel.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (737 mg/ml bei 20 °C), Chloroform (mäßig) und Alkohol. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Hygroskopisch. Unter trockenem Inertgas und geschützt vor Feuchtigkeit lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 593-81-7
Summenformel C3H10ClN
Molekulargewicht (g/mol) 95.57
MDL-Nummer MFCD00012478
InChI-Schlüssel SZYJELPVAFJOGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylamine hydrochloride, trimethylammonium chloride, trimethylamine hcl, n,n-dimethylmethanamine hydrochloride, trimethylamine monohydrochloride, methanamine, n,n-dimethyl-, hydrochloride, trimethylaminehydrochloride, unii-uw38srm77k, uw38srm77k, trimethyl ammonium chloride
PubChem CID 10313079
ChEBI CHEBI:64700
IUPAC-Name N,N-Dimethylmethanamin;hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].CN(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylamine hydrochloride
Schmelzpunkt ∽280°C (decomposition)
Menge 50 g
Beilstein 3905063
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,9710
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (737mg/ml at 20°C),chloroform (moderately),and alcohol. Insoluble in ether.
Formelmasse 95.57
Reinheit (%) 98%