Learn More
Trimethylamin für die Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12942225 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 12942225
Marke: Fisher Chemical A 052 250
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Chemische Identifikatoren
CAS 75-50-3
Summenformel C3H9N
Molekulargewicht (g/mol) 59.11
InChI-Schlüssel GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylamin
Verpackung Flasche
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 1 g/l
Typ Standardlösung für die Ionenchromatographie mit einer Komponente
IUPAC-Name Trimethylamin
Solvent or Matrix Water
Menge 250 ml