Learn More
Trimethylamin für die Ionenchromatographie 1 g/L H₂O Matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12952225 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
12952225 500 ml Flasche 500 Milliliter
12932225 100 ml Flasche 100 Milliliter
12942225 250 ml Flasche 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12952225 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. A 052 500
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Chemische Identifikatoren
CAS 75-50-3
Summenformel C3H9N
Molekulargewicht (g/mol) 59.11
MDL-Nummer MFCD00008327
InChI-Schlüssel GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1146
ChEBI CHEBI:18139
SMILES CN(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylamin
Verpackung Flasche
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 1 g/l
Typ Standardlösung für die Ionenchromatographie mit einer Komponente
IUPAC-Name N,N-Dimethylmethanamin
Solvent or Matrix Water
Menge 500 ml