Learn More
Trimethylamin-N-Oxid-Dihydrat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482727
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11482727 100 g 100 Gramm
11403910 5 g 5 Gramm
11472727 25 g -
11492727 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11482727 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14916.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 62637-93-8 | C3H13NO3 | 111.14 g/mol
Trimethylamine N-oxide dihydrate is used as an oxidizing agent in organic synthesis. It is also used to make quaternary ammonium compounds and a warning agent for flammable gas. Further, it acts as a flavoring agent or adjuvant. It serves as an oxidant for the catalytic osmium tetraoxide cis-hydroxylation of hindered olefins. In addition to this, it is used as a reactant for C-H bond cleavage and decarbonylating agent for solvent-free reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trimethylamin-N-Oxid-Dihydrat wird als Oxidationsmittel in der organischen Synthese verwendet. Es wird auch zur Herstellung quaternärer Ammoniumverbindungen und als Warnmittel für entzündbares Gas eingesetzt. Darüber hinaus fungiert es als Aromastoff oder Adjuvans. Es dient als Oxidationsmittel in der katalytischen Osmiumtetroxid-cis-Hydroxylierung von gehinderten Olefinen. Darüber hinaus wird es als Reaktant für die Spaltung der C-H-Bindung und als Decarboxylierungsmittel für lösungsmittelfreie Reaktionen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Dimethylsulfoxid und Methanol. Wenig löslich in heißem Chloroform. Unlöslich in Diethylether, Benzol und Kohlenwasserstofflösungsmitteln.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62637-93-8
Summenformel C3H13NO3
Molekulargewicht (g/mol) 111.14
MDL-Nummer MFCD00149077
InChI-Schlüssel PGFPZGKEDZGJQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylamine-n-oxide dihydrate, trimethylamine n-oxide dihydrate, trimethylamine oxide dihydrate, trimethylamine oxide, dihydrate, n,n-dimethylmethanamine oxide, dihydrate, unii-c73wz0186w, trimethylammoniumoxid hydrat czech, methanamine oxide, n,n-dimethyl, dihydrate, methanamine, n,n-dimethyl-, n-oxide, dihydrate, n,n-dimethylmethanamine oxide dihydrate
PubChem CID 198430
IUPAC-Name N,N-Dimethylmethanaminoxid; Dihydrat
SMILES O.O.C[N+](C)(C)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylamine N-oxide dihydrate
Schmelzpunkt 96°C to 101°C
Menge 100 g
Beilstein 3612927
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,9710
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol,dimethyl sulfoxide and methanol. Sparingly soluble in hot chloroform. Insoluble in diethyl ether,benzene and hydrocarbon solvents.
Formelmasse 111.14 (75.11 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylamine-N-oxide dihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethylamine-N-oxide dihydrate