Learn More
Trimethylboroxin (50 % Lösung in THF), TRC
Artikelnummer. 30449444
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30449444 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30449444 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7961485G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylboroxin
CAS 823-96-1
Summenformel C3H9B3O3
Menge 5 g
Synonym 2,4,6-Trimethyl-boroxin, Trimethyl-boroxin, 2,4,6-Trimethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane, 2,4,6-Trimethylboroxine, Methaneboronic anhydride
InChI-Formel InChI=1S/C3H9B3O3/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4/h1-3H3
SMILES CB(OB(C)O1)OB1C
IUPAC-Name 2,4,6-Trimethyl-1,3,5,2,4,6-Trioxatriborinan
Molekulargewicht (g/mol) 125.53
Formelmasse 126.0831
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50%