Learn More
Trimethylboroxin, 50 % w/w Lösung in THF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15478008
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15478008 5 mL 5 Milliliter
15488008 25 mL 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15478008 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61464.AA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 823-96-1 | C3H9B3O3 | 125.53 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Trimethylboroxin wird als Derivatisierungsmittel für die GLC-Analyse verwendet. Es wird in einer Vielzahl von Bereichen eingesetzt, einschließlich als Polymerisationsadditiv. Es wird auch bei der Herstellung von CBS-Katalysatoren für asymmetrische Reduktionen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 823-96-1
Summenformel C3H9B3O3
Molekulargewicht (g/mol) 125.53
MDL-Nummer MFCD00013354
InChI-Schlüssel GBBSAMQTQCPOBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylboroxine, 2,4,6-trimethylboroxin, trimethylboroxin, boroxin, trimethyl, trimethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane, trimethyboroxine, trimethyl boroxin, trimethylboroxaine, trimethyl boroxine, trimethyl-boroxine
PubChem CID 574072
IUPAC-Name 2,4,6-Trimethyl-1,3,5,2,4,6-Trioxatriborinan
SMILES CB1OB(C)OB(C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylboroxine
Dichte 0.894
Menge 5 mL
UN-Nummer UN2924
Beilstein 1757008
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 125.54
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w soln. in THF
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylboroxine, 50% w/w solution in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethylboroxine, Tetrahydrofuran