Learn More
Trimethylenoxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11457117
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11457117 100 g 100 Gramm
11437117 5 g 5 Gramm
11447117 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11457117 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14452.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 503-30-0 | C3H6O | 58.08 g/mol
Trimethylene oxide useful for the synthesis of 3-substituted propanols by reaction with Grignards or organolithiums in the presence of CuBr.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trimethylenoxid ist nützlich für die Synthese von 3-substituierten Propanolen durch Reaktion mit Grignards oder Organolithium in Gegenwart von CuBr.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Die empfohlene Lagertemperatur beträgt 2 bis 8 °C. Es ist von Natur aus hygroskopisch und luftempfindlich. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 503-30-0
Summenformel C3H6O
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
MDL-Nummer MFCD00005167
InChI-Schlüssel AHHWIHXENZJRFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylene oxide, 1,3-propylene oxide, 1,3-epoxypropane, oxacyclobutane, cyclooxabutane, trimethylenoxid, oxetan, 1,3-trimethylene oxide, propane, 1,3-epoxy, trimethylenoxid german
PubChem CID 10423
ChEBI CHEBI:30965
IUPAC-Name Oxetan
SMILES C1COC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylene oxide
Schmelzpunkt -97°C
Dichte 0.891
Siedepunkt 49°C to 50°C
Flammpunkt −28°C (−18°F)
Brechungsindex 1.393
Menge 100 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 102382
Merck Index 14,9715
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 58.08
Reinheit (%) 97%