Learn More
Trimethylenoxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10591191 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10591191 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10591191 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 140140250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylene oxide
Namenshinweis 97%
CAS 503-30-0
Farbe Farblos
Dichte 0.8900g/mL
Siedepunkt 50°C
Flammpunkt <1°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C3H6O
Brechungsindex 1.3920 to 1.394
MDL-Nummer MFCD00005167
Menge 25 mL
Beilstein 17, 6
Fieser 01,1232
Merck Index 15, 9886
Relative Dichte 0.89
Synonym trimethylene oxide, 1,3-propylene oxide, 1,3-epoxypropane, oxacyclobutane, cyclooxabutane, trimethylenoxid, oxetan, 1,3-trimethylene oxide, propane, 1,3-epoxy, trimethylenoxid german
InChI-Schlüssel AHHWIHXENZJRFG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COC1
IUPAC-Name Oxetan
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
PubChem CID 10423
ChEBI CHEBI:30965
Formelmasse 58.08
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit