Learn More
Trimethylensulfid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16584194 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16584194 5 g 5 Gramm
16594194 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16584194 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 182910050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 287-27-4 | C3H6S | 74.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 287-27-4
Summenformel C3H6S
Molekulargewicht (g/mol) 74.14
MDL-Nummer MFCD00042751
InChI-Schlüssel XSROQCDVUIHRSI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name thietane
SMILES C1CSC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylene sulfide
Dichte 1.0280 g/mL
Siedepunkt 94.0°C to 94.5°C
Flammpunkt -2°C
Brechungsindex 1.5040 to 1.5140
Menge 5 g
Beilstein 17, I, 3
Relative Dichte 1.028
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: insoluble.
Formelmasse 74.14
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylene sulfide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Thietane