Learn More
Trimethylolpropan-Triacrylat, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049624
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11337188
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 016445.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 15625-89-5 | C15H20O6 | 296.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15625-89-5
Summenformel C15H20O6
Molekulargewicht (g/mol) 296.32
MDL-Nummer MFCD00008628
InChI-Schlüssel DAKWPKUUDNSNPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylolpropane triacrylate, tmpta, viscoat 295, nk ester a tmpt, sartomer sr 351, ogumont t 200, saret 351, setalux uv 2241, ccris 92, unii-4b67kgl96s
PubChem CID 27423
ChEBI CHEBI:35028
IUPAC-Name 2,2-bis[(prop-2-enoyloxy)methyl]butyl prop-2-enoate
SMILES CCC(COC(=O)C=C)(COC(=O)C=C)COC(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylolpropane triacrylate
Namenshinweis Stabilized
Dichte 1.10 g/mL
Siedepunkt >200°C (1 mmHg)
Flammpunkt 87°C (188°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.4735
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 296.31
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylolpropane triacrylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Trimethylolpropane triacrylate