Learn More
Trimethyloxonium-tetrafluoroborat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10311361 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10311361 2.5 g Glasflasche 2.50 Gramm
10750682 10 g Glasflasche 10 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10311361
Marke: Thermo Scientific Acros 421960025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 420-37-1 | C3H9BF4O | 147.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Alkylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 420-37-1
Summenformel C3H9BF4O
Molekulargewicht (g/mol) 147.91
MDL-Nummer MFCD00011798
InChI-Schlüssel CZVZBKHWOFJNCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethyloxonium tetrafluoroborate, trimethyloxidanium tetrafluoroborate, tetrafluoroboranuide; trimethyloxidanium, trimethyloxonium fluoborate, acmc-209jn1, ksc236c1n, trimethyloxonium tetrafluroborate, trimethyloxonium tetrafloroborate, trimethyloxonium tetrafluorborate, trimethyloxonium tetraflouroborate
PubChem CID 2735153
IUPAC-Name tetrafluoroboranuide; trimethyloxidanium
SMILES C[O+](C)C.F[B-](F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethyloxonium tetrafluoroborate
Schmelzpunkt 200°C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3OBF4
Menge 2.5 g
UN-Nummer 3261
Fieser 01,1232; 03,438; 04,314; 05,541; 13,327
Merck Index 15, 9889
Formelmasse 147.91
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethyloxonium tetrafluoroborate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.