Learn More
Trimethylphenylammoniumiodid, TRC
Artikelnummer. 30456618
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456618 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30456618 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7966401G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylphenylammonium Iodide
CAS 98-04-4
Summenformel C9H14IN
Menge 1 g
Synonym Trimethylanilinium Iodide, Phenyltrimethylammonium Iodide, N,N,N-Trimethylanilinium Iodide
InChI-Formel InChI=1S/C9H14N.HI/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [I-].C[N+](C)(C)c1ccccc1
IUPAC-Name Trimethyl(phenyl)azanium;Iodid
Molekulargewicht (g/mol) 263.12
Formelmasse 263.0171