Learn More
Trimethylphenylammoniumiodid, TRC
Artikelnummer. 30454572
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30454572 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30454572 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT796640500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylphenylammonium Iodide
CAS 98-04-4
Summenformel C9H14IN
Menge 500 mg
Synonym Trimethylanilinium Iodide, Phenyltrimethylammonium Iodide, N,N,N-Trimethylanilinium Iodide
InChI-Formel InChI=1S/C9H14N.HI/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [I-].C[N+](C)(C)c1ccccc1
IUPAC-Name Trimethyl(phenyl)azanium;Iodid
Molekulargewicht (g/mol) 263.12
Formelmasse 263.0171