Learn More
Trimethylphloroglucinol, TRC
Artikelnummer. 30137860
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137860 5 mg 5 Milligramm
30135822 10 mg 10 Milligramm
30004266 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137860 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7966005MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4463-03-0
Summenformel C9 H12 O3
Molekulargewicht (g/mol) 168.19
Synonym 2,4,6-trimethylbenzene-1,3,5-triol, 2,4,6-Trimethyl-1,3,5-benzenetriol;
IUPAC-Name 2,4,6-Trimethylbenzol-1,3,5-Triol
SMILES Cc1c(O)c(C)c(O)c(C)c1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylphloroglucinol
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H12O3/c1-4-7(10)5(2)9(12)6(3)8(4)11/h10-12H,1-3H3
Formelmasse 168.079