Learn More
Trimethylphosphin, 98 %
Artikelnummer. 15431167
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 15431167
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 030143.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 594-09-2 | C3H9P | 76.079 g/mol
It is used in the preparation of organic phosphorus compounds and frequently-used phosphine ligand. It is also a highly basic ligand that forms complexes with most metals. In addition, it can react with bromomethyl-benzene to get benzyl-trimethyl-phosphonium; bromide. 
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 594-09-2
Summenformel C3H9P
Molekulargewicht (g/mol) 76.079
MDL-Nummer MFCD00008510
InChI-Schlüssel YWWDBCBWQNCYNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylphosphine, trimethyl phosphine, pme3, trimethylphosphorus, phosphine, trimethyl, me3p, ch3 3p, trimethylphospine, trimethylphosphine?, phosphine,trimethyl
PubChem CID 68983
ChEBI CHEBI:35890
IUPAC-Name Trimethylphosphan
SMILES CP(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylphosphine
Dichte 0.735 g/mL
Siedepunkt 38°C to 40°C
Flammpunkt -30°C (-22°F)
Geruch Pungent
Menge 25 g
UN-Nummer UN2845
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 76.08
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit