Learn More
Essigsäuretrimethylsilylester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449527
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11449527 100 g 100 Gramm
11439527 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449527 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22037.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2754-27-0 | C5H12O2Si | 132.234 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2754-27-0
Summenformel C5H12O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 132.234
MDL-Nummer MFCD00008695
InChI-Schlüssel QHUNJMXHQHHWQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetoxytrimethylsilane, trimethylacetoxysilane, acetato trimethylsilane, acetic acid trimethylsilyl ester, silanol, trimethyl-, acetate, silanol, 1,1,1-trimethyl-, 1-acetate, tmsoac, o-trimethylsilylacetate, trimethylsilyl acetate
PubChem CID 75988
IUPAC-Name Trimethylsilylacetat
SMILES CC(=O)O[Si](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylsilyl acetate
Schmelzpunkt -32°C
Dichte 0.884
Siedepunkt 107°C
Flammpunkt 4°C (39°F)
Strukturformel CH3CO2Si(CH3)3
Brechungsindex 1.388
Menge 100 g
UN-Nummer UN3272
Beilstein 1744463
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 132.24
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylsilyl acetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethylsilyl acetate