Learn More
Trimethylsilyl acetate 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10455285 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
100g; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10455285 100g; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10455285 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 391981000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylsilyl acetate
CAS 2754-27-0
Dichte 0.8840g/mL
Siedepunkt 102.0°C to 104.0°C
Flammpunkt 19°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glass bottle
Summenformel C5H12O2Si
Strukturformel CH3COOSi(CH3)3
Brechungsindex 1.3870 to 1.3890
MDL-Nummer MFCD00008695
Menge 100g
Relative Dichte 0.884
Synonym acetoxytrimethylsilane, trimethylacetoxysilane, acetato trimethylsilane, acetic acid trimethylsilyl ester, silanol, trimethyl-, acetate, silanol, 1,1,1-trimethyl-, 1-acetate, tmsoac, o-trimethylsilylacetate, trimethylsilyl acetate
InChI-Schlüssel QHUNJMXHQHHWQP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)O[Si](C)(C)C
IUPAC-Name trimethylsilyl acetate
Molekulargewicht (g/mol) 132.234
PubChem CID 75988
Formelmasse 132.23
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylsilyl acetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.