Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Trimethylsilyl bromoacetate |
| Namenshinweis | 98% |
| CAS | 18291-80-0 |
| Farbe | Gelb |
| Dichte | 1.28g/mL |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Summenformel | C5H11BrO2Si |
| Strukturformel | BrCH2CO2Si(CH3)3 |
| Mehr anzeigen |