Learn More
Trimethylsilylisocyanat, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420473
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11420473 10 g 10 Gramm
11430473 50 g 50 Gramm
11440473 250 g 250 Gramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11420473
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12633.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1118-02-1 | C4H9NOSi | 115.21 g/mol
Trimethylsilyl isocyanate is used in the preparation of 1-unsubstituted 4-(dialkylamino) imidazolin-2-ones. It finds application in the carbamoylation of aromatic hydrocarbons and alcohols. It is also used in the preparation of primary amides from Grignard reagents. Further, it is used in the synthesis of cyclic imides. It is also utilized for the synthesis of trifluoroacetyl isocyanate and cyclic imides. In addition to this, it is employed in the conversion of isocyanates to carbodiimides using cyclopentadienyl Mn(CO)3 catalysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trimethylsilylisocyanat wird bei der Herstellung von 1-unsubstituierten 4-(Dialkylamino)-Imidazolin-2-onen verwendet. Es findet Anwendung bei der Carbamoylierung von aromatischen Kohlenwasserstoffen und Alkoholen. Es wird auch bei der Herstellung von Primäramiden aus Grignard-Reagenzien verwendet. Darüber hinaus wird es bei der Synthese von zyklischen Imiden verwendet. Es wird auch für die Synthese von Trifluoroacetylisocyanat und zyklischen Imiden verwendet. Darüber hinaus wird es bei der Umwandlung von Isocyanaten in Carbodiimide mittels Cyclopentadienyl Mn(CO)3-Katalyse eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Ether und O-Dichlorbenzol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, starken Basen, Alkoholen und Aminen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1118-02-1
Summenformel C4H9NOSi
Molekulargewicht (g/mol) 115.21
MDL-Nummer MFCD00001993
InChI-Schlüssel NIZHERJWXFHGGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilyl isocyanate, silane, isocyanatotrimethyl, trimethylsilylisocyanate, isocyanato trimethyl silane, trimethylisocyanatosilane, tmsisocyanate, tms isocyanate, tms-isocyanate, tms isocynate
PubChem CID 70696
IUPAC-Name Isocyanato(trimethyl)silan
SMILES C[Si](C)(C)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylsilyl isocyanate
Schmelzpunkt -49°C
Dichte 0.859
Siedepunkt 90°C to 92°C
Flammpunkt −2°C (28°F)
Geruch Acrid
Brechungsindex 1.396
Menge 10 g
UN-Nummer UN2478
Beilstein 1744962
Empfindlichkeit Moisture sensitive; May form a precipitate
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethers and o-dichlorobenzene.
Formelmasse 115.21
Reinheit (%) 94%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylsilyl isocyanate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Trimethylsilyl isocyanate