Learn More
Trimethylsilylisocyanat, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440473
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11440473 250 g 250 Gramm
11420473 10 g 10 Gramm
11430473 50 g 50 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11440473
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12633.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1118-02-1 | C4H9NOSi | 115.21 g/mol
Trimethylsilyl isocyanate is used in the preparation of 1-unsubstituted 4-(dialkylamino) imidazolin-2-ones. It finds application in the carbamoylation of aromatic hydrocarbons and alcohols. It is also used in the preparation of primary amides from Grignard reagents. Further, it is used in the synthesis of cyclic imides. It is also utilized for the synthesis of trifluoroacetyl isocyanate and cyclic imides. In addition to this, it is employed in the conversion of isocyanates to carbodiimides using cyclopentadienyl Mn(CO)3 catalysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trimethylsilylisocyanat wird bei der Herstellung von 1-unsubstituierten 4-(Dialkylamino)-Imidazolin-2-onen verwendet. Es findet Anwendung bei der Carbamoylierung von aromatischen Kohlenwasserstoffen und Alkoholen. Es wird auch bei der Herstellung von Primäramiden aus Grignard-Reagenzien verwendet. Darüber hinaus wird es bei der Synthese von zyklischen Imiden verwendet. Es wird auch für die Synthese von Trifluoroacetylisocyanat und zyklischen Imiden verwendet. Darüber hinaus wird es bei der Umwandlung von Isocyanaten in Carbodiimide mittels Cyclopentadienyl Mn(CO)3-Katalyse eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Ether und O-Dichlorbenzol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, starken Basen, Alkoholen und Aminen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1118-02-1
Summenformel C4H9NOSi
Molekulargewicht (g/mol) 115.21
MDL-Nummer MFCD00001993
InChI-Schlüssel NIZHERJWXFHGGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilyl isocyanate, silane, isocyanatotrimethyl, trimethylsilylisocyanate, isocyanato trimethyl silane, trimethylisocyanatosilane, tmsisocyanate, tms isocyanate, tms-isocyanate, tms isocynate
PubChem CID 70696
IUPAC-Name Isocyanato(trimethyl)silan
SMILES C[Si](C)(C)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylsilyl isocyanate
Schmelzpunkt -49°C
Dichte 0.859
Siedepunkt 90°C to 92°C
Flammpunkt −2°C (28°F)
Geruch Acrid
Brechungsindex 1.396
Menge 250 g
UN-Nummer UN2478
Beilstein 1744962
Empfindlichkeit Moisture sensitive; May form a precipitate
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethers and o-dichlorobenzene.
Formelmasse 115.21
Reinheit (%) 94%