Learn More
Trimethylsilylisothiocyanat, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7043880
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 Gramm
5 Gramm
Código de producto. Menge unitSize
11322086 5 g 5 Gramm
11332086 25 g 25 Gramm
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11322086
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L03277.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 2290-65-5 | C4H9NSSi | 131.268 g/mol
Trimethylsilyl isothiocyanate is used as derivatizing reagent during the synthesis of amino acid thiohydantoins. It participates in ring opening reaction of N-substituted aziridines and cyclohexene oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trimethylsilyl-Isothiocyanat wird als Derivatisierungsreagenz während der Synthese von Aminosäure-Thiohydantoinen verwendet. Es beteiligt sich an der Ringöffnungsreaktion von N-substituierten Aziridinen und Cyclohexen-Oxiden.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel, Alkohole, starke Basen, Amine und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 2290-65-5
Summenformel C4H9NSSi
Molekulargewicht (g/mol) 131.268
MDL-Nummer MFCD00004797
InChI-Schlüssel XLTUPERVRFLGLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilyl isothiocyanate, silane, isothiocyanatotrimethyl, trimethylsilylisothiocyanate, isothiocyanato trimethyl silane, tmsisothiocyanate, tms-isothiocyanate, acmc-1clhj, trimethylsilyl-isothiocyanate, trimethylsilyl isothio-cyanate
PubChem CID 75297
IUPAC-Name Isothiocyanato(trimethyl)silan
SMILES C[Si](C)(C)N=C=S
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Trimethylsilyl isothiocyanate
Schmelzpunkt -33°C
Dichte 0.932
Siedepunkt 143°C to 144°C
Flammpunkt 29°C (84°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.482
Menge 5 g
UN-Nummer UN1992
Beilstein 1745262
Empfindlichkeit Moisture sensitive; May form a precipitate
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 131.27
Reinheit (%) 94%
Mostrar más Mostrar menos