Learn More
(Trimethylsilyl)methyllithium, 0.7 M (10 Gew.%) Lösung in Hexan, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4089620 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
Artikelnummer. 10366654
Marke: Thermo Scientific Acros 377451000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1822-00-0 | C4H11LiSi | 94.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Alkylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Trimethylsilyl)methyllithium
Namenshinweis 0.8M (12 wt%) solution in hexanes
CAS 1822-00-0, 92112-69-1, 92112-69-1
CAS Min. % 7.0, 86.0
CAS Max. % 14.0, 93.0
Farbe Braun-gelb bis farblos
Dichte 0.6500g/mL
Siedepunkt 65.0°C to 70.0°C
Flammpunkt −40°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel C4H11LiSi
Strukturformel LiCH2Si(CH3)3
MDL-Nummer MFCD00010747
Menge 100 mL
Relative Dichte 0.65
Synonym trimethylsilyl methyllithium, trimethylsilyl methyl lithium, lich2sime3, pubchem18144, tms-ch2li, lithiomethyltrimethylsilane, acmc-1bvf0, trimethylsilylmethyl lithium
InChI-Schlüssel KVWLUDFGXDFFON-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li+].C[Si](C)(C)[CH2-]
IUPAC-Name Lithium;methanidyl(trimethyl)silan
Molekulargewicht (g/mol) 94.16
PubChem CID 3482579
Formelmasse 94.16
Reinheit (%) 7 to 14 wt%
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (Trimethylsilyl)methyllithium, 0.7M (10wt%) solution in hexanes
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.