Learn More
(Trimethylsilyl)methylmagnesiumchlorid, 0.5 M in 2-MetHF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15451426
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15451426 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15451426 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54635.AE
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13170-43-9 | C4H11ClMgSi | 146.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Trimethylsilyl)methylmagnesium chloride
CAS 13170-43-9
Summenformel C4H11ClMgSi
Strukturformel (CH3)3SiCH2MgCl
MDL-Nummer MFCD00009916
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2924
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Synonym trimethylsilylmethylmagnesium chloride, tmsch2mgcl, trimethylsilyl methylmagnesium chloride, trimethylsilyl methyl magnesium chloride, trimethylsilyl methylmagnesium chloride solution, me3sich2mgcl, naqatmjwcjchoz-uhfffaoysa-m, chlorotrimethylsilylmethyl magnesium, trimethylsiylmethylmagnesium chloride
InChI-Schlüssel NAQATMJWCJCHOZ-UHFFFAOYSA-M
SMILES C[Si](C)(C)C[Mg]Cl
IUPAC-Name Magnesium;Methanidyl(Trimethyl)Silan;Chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 146.97
PubChem CID 2734900
Formelmasse 146.97
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5M in 2-MeTHF