Learn More
Trimethylsilyltrifluoracetat, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10667012 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10667012 25 g Glasflasche 25 Gramm
15274684 100 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10667012 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 215970250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 400-53-3
Summenformel C5H9F3O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 186.21
MDL-Nummer MFCD00000413
InChI-Schlüssel VIYXXANHGYSBLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilyl trifluoroacetate, trimethylsilyltrifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, trimethylsilyl ester, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, trimethylsilyl ester, trifluoroacetic acid trimethylsilyl ester, tms trifluoroacetate, acmc-1ago5, cf3c o osi ch3 3, trimethylsilyl-trifluoroacetate, trifluoroacetic acid, tms derivative
PubChem CID 67863
IUPAC-Name Trimethylsilyl-2,2,2-trifluoracetat
SMILES C[Si](C)(C)OC(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylsilyl trifluoroacetate
Namenshinweis 96%
Farbe Weiß
Dichte 1.0800g/mL
Siedepunkt 88.0°C to 90.0°C
Flammpunkt 0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3CO2Si(CH3)3
Brechungsindex 1.3350 to 1.3380
Menge 25 g
Beilstein 04,IV,4004
Relative Dichte 1.08
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 186.21
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylsilyl trifluoroacetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke