Learn More
Trimethylsilyl-Trifluormethansulfonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10237473 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
Artikelnummer. 10237473
Marke: Thermo Scientific Acros undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 27607-77-8 | C4H9F3O3SSi | 222.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27607-77-8
Summenformel C4H9F3O3SSi
Molekulargewicht (g/mol) 222.26
MDL-Nummer MFCD00000406
InChI-Schlüssel FTVLMFQEYACZNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilyl triflate, tmsotf, trifluoromethanesulfonic acid trimethylsilyl ester, trimethylsilyl trifluoromethylsulphonate, unii-z84v0cbh9j, methanesulfonic acid, trifluoro-, trimethylsilyl ester, trimethylsilyl trifluoromethylsulfonate, trimethylsllytrifluoromethanesulphonate, trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate, trimethylsilyltrifluoromethanesulphonate
PubChem CID 65367
IUPAC-Name Trimethylsilyl-trifluormethansulfonat
SMILES C[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
Farbe Farblos bis braun
Dichte 1.2250g/mL
Siedepunkt 140°C
Flammpunkt 25°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3SO3Si(CH3)3
Brechungsindex 1.3600 to 1.362
Menge 250 mL
Fieser 08,514; 09,497; 10,438; 11,584; 12,543; 13,118; 14,333; 16,363; 17,379
Merck Index 15, 9891
Relative Dichte 1.225
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 222.26
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Rauchende Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.