Learn More
Trimethylsilylpropargylalkohol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Trimethylsilylpropargyl Alcohol |
| CAS | 5272-36-6 |
| Summenformel | C6H12OSi |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 3-(Trimethylsilyl)-2-propyn-1-ol, (3-Hydroxy-1-propynyl)trimethylsilane, 1-(Trimethylsilyl)-1-propyn-3-ol, 3-(Trimethylsilyl)-2-propyn-1-ol, 3-(Trimethylsilyl)propargyl Alcohol, 3-Trimethylsilylyprop-2-ynol, Hydroxymethyl(trimethylsilyl)acetylene, NSC 617397 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H12OSi/c1-8(2,3)6-4-5-7/h7H,5H2,1-3H3 |
| SMILES | C[Si](C)(C)C#CCO |
| IUPAC-Name | 3-Trimethylsilylprop-2-yn-1-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 128.24 |
| Formelmasse | 128.0657 |