Learn More
Trimethylstearylammoniumchlorid, TRC
Artikelnummer. 30449928
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30449928 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30449928 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT89600310G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethyloctadecylammonium Chloride
CAS 112-03-8
Summenformel C21 H46 N . Cl
Menge 10 g
Synonym 1-Octadecanaminium','N,N,N-trimethyl-','chloride (9CI), Ammonium','trimethyloctadecyl-','chloride (8CI), Trimethyloctadecylammonium chloride (6CI), AB 250, AB 250 (surfactant), Aliquat 7, Arcade T 800, Arquad 18, Arquad 18-50, Arquad 18-55, Arquad 18-63, Boraquat P 30, CA 2450, CA 2465, Catinal STC 25AQ, Catinal STC 25W, Catinal STC 70ET, Catinal STC 80, Catinal STS 80, Catiogen TMS, Cation AB, Cation AB 600, Cationic emulsifier 1831, Dehyquart B, Econol TMS 28, Electrostripper QE, FAC 1W, Genamin STAC, Genamin STACP, Kamin RMS, Lebon TM 18, Lipo Gard 18-63, Lipoquad T 800, Miconium STAC 65, Monostearyltrimethylammonium chloride, Nikkol CA 2450, Nikkol CA 2465, Nissan Cation AB, Nissan Cation AB 600, Octadecyltrimethylammonium chloride, Q-S-T 50, Quartamin 80W, Quartamin 86, Quartamin 869P, Quartamin 86P, Quartamin 86P Conc, Quartamin 86W, Quartamin P 85, Quaternium 10, Quaternium 1831, STAC, Stearimonium chloride, Steartrimonium chloride, Stearyltrimethylammonium chloride, Stearyltrimonium chloride, Trimethylstearylammonium chloride, Varisoft TSC
InChI-Formel InChI=1S/C21H46N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(2,3)4;/h5-21H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
IUPAC-Name Trimethyl(octadecyl)azanium;chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 348.05
Formelmasse 347.3319