Learn More
Trimethylsulfoniumchlorid, TRC
Artikelnummer. 30454255
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30454255 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30454255 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT798375500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylsulfonium Chloride
CAS 3086-29-1
Summenformel C3H9S . Cl
Menge 500 mg
Synonym Sulfonium','trimethyl-','chloride (1:1) (ACI), Sulfonium','trimethyl-','chloride (8CI','9CI), Trimethylsulfonium chloride (6CI','7CI)
InChI-Formel InChI=1S/C3H9S.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].C[S+](C)C
IUPAC-Name Trimethylsulfaniumchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 112.62
Formelmasse 112.0113