Learn More
Trimethylsulfoniumiodid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10435755 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10435755 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10133430 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10214860 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10435755 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 140255000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2181-42-2 | C3H9IS | 204.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2181-42-2
Summenformel C3H9IS
Molekulargewicht (g/mol) 204.07
MDL-Nummer MFCD00011632
InChI-Schlüssel VFJYIHQDILEQNR-UHFFFAOYSA-M
Synonym trimethylsulfonium iodide, trimethylsulphonium iodide, sulfonium, trimethyl-, iodide, trimethylsulfoniumiodide, trimethylsulfanium iodide, trimethyl-sulfonium iodide, unii-4z1liz2lun, 4z1liz2lun, sulfonium, trimethyl-, iodide 1:1, chembl25340
PubChem CID 75127
IUPAC-Name Timethylsulfanium;iodid
SMILES C[S+](C)C.[I-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylsulfonium iodide
Schmelzpunkt 215.0°C to 220.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Argentometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (CH3)3SI
Menge 500 g
Fieser 01,314; 02,169; 01,1236; 02,171; 13,15
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 204.07
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen