Learn More
Trimethyloxoniumtetrafluorborat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11380144
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11380144 25 g -
11370144 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11380144 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00647.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 676-88-0 | C3H9BF4S | 163.97 g/mol
Trimethylsulfonium tetrafluoroborate, is used as Methylene transfer agent and as a pharmaceutical intermediate. It is also used as a raw material in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trimethylsulfonium-Tetrafluorborat wird als Methylentransfermittel und als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Kommt auch als Rohstoff in der organischen Synthese zur Anwendung.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 676-88-0
Summenformel C3H9BF4S
Molekulargewicht (g/mol) 163.97
MDL-Nummer MFCD00031582
InChI-Schlüssel RNBNWTAKWJKQNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsulfonium tetrafluoroborate, trimethylsulphonium tetrafluoroborate 1-, trimethyl sulfonium fluoroborate, trimethylsulfanium tetrafluoroborate, trimethylsulphoniumtetrafluoroborate
PubChem CID 3083643
IUPAC-Name Trimethylsulfanium;tetrafluoroborat
SMILES C[S+](C)C.F[B-](F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylsulfonium tetrafluoroborate
Schmelzpunkt 214°C to 218°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 3708437
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
Formelmasse 163.98
Reinheit (%) ≥98%