Learn More
Trimethylzinnhydroxid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Trimethyltin Hydroxide |
| CAS | 56-24-6 |
| Summenformel | C3H10OSn |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Hydroxytrimethylstannane, Hydroxytrimethyltin, Trimethylhydroxytin, Trimethylstannanol, Trimethylstannyl Hydroxide |
| InChI-Formel | InChI=1S/3CH3.H2O.Sn/h3*1H3;1H2;/q;;;;+1/p-1 |
| SMILES | C[Sn](C)(C)O |
| IUPAC-Name | Hydroxy(trimethyl)stannan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 180.82 |
| Formelmasse | 181.9754 |