Learn More
Trimethylzinnhydroxid, TRC
Artikelnummer. 30451744
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30451744 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30451744 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT797615250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethyltin Hydroxide
CAS 56-24-6
Summenformel C3H10OSn
Menge 250 mg
Synonym Hydroxytrimethylstannane, Hydroxytrimethyltin, Trimethylhydroxytin, Trimethylstannanol, Trimethylstannyl Hydroxide
InChI-Formel InChI=1S/3CH3.H2O.Sn/h3*1H3;1H2;/q;;;;+1/p-1
SMILES C[Sn](C)(C)O
IUPAC-Name Hydroxy(trimethyl)stannan
Molekulargewicht (g/mol) 180.82
Formelmasse 181.9754