Learn More
(±)-Trimipramine-d3 Maleate (N-methyl-d3), CDN
Click to view available options
Menge:
0.01 g
0.05 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
0.05 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Trimipramine-D3 maleate |
| CAS | 1185245-93-5 |
| Summenformel | C20 2H3 H23 N2 . C4 H4 O4 |
| Menge | 0.05 g |
| Synonym | Trimipramine-D3 Maleate |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C20H26N2.C4H4O4/c1-16(14-21(2)3)15-22-19-10-6-4-8-17(19)12-13-18-9-5-7-11-20(18)22;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-11,16 H,12-15H2,1-3H3;1-2 H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/i2D3; |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])N(C)CC(C)CN1c2ccccc2CCc3ccccc13.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC-Name | (Z)-but-2-enedioic acid;3-(5,6-dihydrobenzo[b][1 ]benzazepin-11-yl)-N,2-dimethyl-N-(trideuteriomethyl)propan-1-amine |
| Molekulargewicht (g/mol) | 413.52 |
| Formelmasse | 413.2394 g/mol |
| Mehr anzeigen |