Learn More
Leica Microsystems TRINOCULAIRE TUBE HC ILT
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
DM IL LED invertiertes Mikroskop
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Das Leica DM IL LED ist ein neues invertiertes Mikroskop zur Routine- und Labormikroskopie in Zellbiologie und Medizin.
- Die perfekte Wahl für Anwendungen in Zellbiologie und Medizin, Mikromanipulation, Biotechnologie, Entwicklungsbiologie, Transgenik, Molekularbiologie und Fluoreszenz
- Robustes Design mit niedriger Tischhöhe und großem Arbeitsbereich
- Objektive für vergrößerten Arbeitsabstand
- Ergonomische Anordnung der Bedienelemente für ein ermüdungsfreies Arbeiten
- Hervorragender Phasenkontrast bei ungefärbten Proben
- Die LED-Beleuchtung sorgt für einen geringen Energieverbrauch ohne Wärmeentwicklung
- Die LEDs halten 50,000 Stunden, wodurch der Austausch der Lampen nicht mehr unnötig wird
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Trinokulartubus |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schlauchprogramm DM |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | DM IL LED invertiertes Mikroskop |
| Menge | Je 1 |