Learn More
Trioctylmethylammoniumchlorid, TRC
Artikelnummer. 30457378
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
50 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457378 25 mL 25 Milliliter
30449900 100 mL 100 Milliliter
30455306 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30457378 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT80445025ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyltrioctylammonium Chloride
CAS 5137-55-3
Summenformel C25 H54 N . Cl
Menge 25 mL
Synonym Methyltrioctylammonium Chloride, A 336, A 336 (catalyst), Aliquat 128, Capriquat, Methyltri-n-octylammonium Chloride, Methyltricaprylammonium Chloride, N-Methyl-N,N,N-trioctylammonium Chloride, TOMAC, TOMAC 75, Tri-n-octylmethylammonium Chloride, Tricaprylmethylammonium Chloride, Trioctylmonomethylammonium Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C25H54N.ClH/c1-5-8-11-14-17-20-23-26(4,24-21-18-15-12-9-6-2)25-22-19-16-13-10-7-3;/h5-25H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].CCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
IUPAC-Name Methyl(trioctyl)azanium;chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 404.16
Formelmasse 403.3945