Learn More
Trioctylphosphinoxid, BAKER™, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15518844 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15518844 100 g Weithalsflasche Braunglas 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15518844 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. X00505
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein Chemikaliengütegrad für den Laboreinsatz
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphenylphosphin-Oxid
CAS 78-50-2
Flammpunkt 252.00 °C
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Summenformel C24H51OP
Menge 100 g
Synonym Triphenylphosphin-Oxid, Tri-n-Octylphosphinoxid, Phosphinoxid, Trioctyl, Cyanex 921, Hostarex px 324, Trioctyl-Phosphinoxid, Tributylphosphinoxid, Trioctylphosphin-1-eins, trioctylphosphino-1-one, acmc-209peg
InChI-Schlüssel ZMBHCYHQLYEYDV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCP(=O)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
IUPAC-Name 1-Dioctylphosphoryloctan
Molekulargewicht (g/mol) 386.645
PubChem CID 65577
Formelmasse 386.65