Learn More
Triolein, tech. 75 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15474799
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15474799 25 g 25 Gramm
15484799 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15474799
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J62419.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 122-32-7 | C57H104O6 | 885.453 g/mol
Glycerol trioleate can be used as an emulsifier, also as creams, lotions and lipsticks matrix. Used as textile finishing agent in textile industry, also used as additive in pigment grind. In pharm industry, used as ointment, emulsifiable paste, suppository, lotion, emulsifier in air agent, stabilizing agent, lubricating agent, antifoaming agents. In food industry, it has the function as emulsify, disperse, defoaming, blister, antistaling of starch and control fat agglutination, usually used as agent in candy, ice cream, cookie and bread. When used in beverage, could avoid ester to float, and avoid protein to sink, therefore to improve stability. When used in bread, cookie , could improve organization structure, increase volume, antistaling, prolong warranty validity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Glycerintrioleat kann als Emulgator und auch als Creme-, Lotion- und Lippenstiftmatrix verwendet werden. Wird in der Textilindustrie als Textilveredler und als Additiv in der Pigmentmahlung verwendet. Wird in der Pharmabranche als Salbe, emulgierbare Paste, Zäpfchen, Lotion, Emulgator in Luftmittel, Stabilisierungsmittel, Schmierstoff und Entschäumungsmittel verwendet. Hat in der Nahrungsmittelindustrie die Funktion der Emulgierung, Dispersion, Entschäumung, Blister, Frischhaltung von Stärke und Kontrolle der Fettagglutination und wird normalerweise als Wirkstoff in Süßigkeiten, Eis, Keksen und Brot verwendet. Kann bei der Verwendung in Getränken könnte verhindern, dass Ester oben schwimmen, und vermeiden, dass Proteine sinken, und dient daher der Verbesserung der Stabilität. Kann bei Verwendung in Brot und Kuchen die Organisationsstruktur verbessern, das Volumen erhöhen, die Frische bewahren und die Haltbarkeit verlängern.
Löslichkeit
Löslich in Chlorofom, Äther und Tetrachlorkohlenstoff
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: -20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-32-7
Summenformel C57H104O6
Molekulargewicht (g/mol) 885.453
MDL-Nummer MFCD00137563
InChI-Schlüssel PHYFQTYBJUILEZ-BSCDBXJPSA-N
Synonym triolein, glycerol trioleate, glyceryl trioleate, oleic triglyceride, trioleoylglycerol, glycerol triolein, oleic acid triglyceride, trioleoylglyceride, olein, glycerin trioleate
PubChem CID 45253964
IUPAC-Name [2-[(Z)-Octadec-9-enoyl]oxy-3-[(E)-octadec-9-enoyl]oxypropyl] (E)-octadec-9-enoat
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triolein
Farbe Gelb
Dichte 0.91
Siedepunkt 235°C to 240°C (18 mmHg)
Flammpunkt 330°C (626°F)
Strukturformel (C17H33COOCH2)2CHOCOC17H33
Brechungsindex 1.468
Menge 25 g
Beilstein 1718692
Merck Index 14,9732
Löslichkeitsinformationen Soluble in chlorofom, ether, and carbon tetrachloride
Formelmasse 885.45
Reinheit (%) 75%
Güte Technisch
Physikalische Form Flüssigkeit