Learn More
Tripalmitin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-208588 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10608074 1 g Glasflasche 1 Gramm
10368300 5 g Glasflasche 5 Gramm
10082970 25 g Glasflasche 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10608074
Marke: Thermo Scientific Acros 215670010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 555-44-2 | C51H98O6 | 807.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 555-44-2
Summenformel C51H98O6
Molekulargewicht (g/mol) 807.33
MDL-Nummer MFCD00008995
InChI-Schlüssel PVNIQBQSYATKKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tripalmitin, glycerol tripalmitate, tripalmitoylglycerol, glyceryl tripalmitate, palmitic triglyceride, tripalmitate, triglyceryl palmitate, barolub, dynasan 116, propane-1,2,3-triyl tripalmitate
PubChem CID 11147
ChEBI CHEBI:77393
IUPAC-Name 2,3-Di(hexadecanoyloxy)propylhexadecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tripalmitin
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 65°C to 68°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 315°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [CH3(CH2)14CO2CH2]2CHO2C(CH2)14CH3
Menge 1 g
Beilstein 02, IV, 1176
Merck Index 15, 9908
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: very soluble in ether,benzene,chloroform,soluble in toluene
Formelmasse 807.33
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tripalmitin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.