Learn More
Tripalmitin, TRC
Artikelnummer. 30010766
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010766 10 g 10 Gramm
30004953 1 g 1 Gramm
30010751 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010766 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT80813010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 555-44-2
Summenformel C51 H98 O6
Molekulargewicht (g/mol) 807.32
Synonym Hexadecanoic acid, 1,1′,1′′-(1,2,3-propanetriyl) ester (ACI), Hexadecanoic acid, 1,2,3-propanetriyl ester (9CI), Palmitin, tri- (8CI), 2,3-Di(hexadecanoyloxy)propyl hexadecanoate, Barolub LCD, Dynasan 116, Dynosan 114, Glycerin tripalmitate, Glycerol tripalmitate, Glyceryl trihexadecanoate, Glyceryl tripalmitate, Palmitic acid triglyceride, Palmitic triglyceride, Spezialfett 116, Sterotex GTP, Triglyceride PPP, Triglyceryl palmitate, Tripalmitate, Tripalmitoylglycerol
IUPAC-Name 2,3-Di(hexadecanoyloxy)propylhexadecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tripalmitin
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C51H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-49(52)55-46-48(57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h48H,4-47H2,1-3H3
Formelmasse 806.7363
Reinheit (%) >95%