missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tripeptidyl peptidase II Antibody (4A3), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-43048
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Tripeptidyl peptidase II Monoclonal antibody specifically detects Tripeptidyl peptidase II in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| Tripeptidyl peptidase II | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.3, 50% glycerol | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| 4A3 | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry 1:20 - 1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:100 | |
| EC 3.4.14.10, FLJ40359, TPP-2, TPP-II, Tripeptidyl aminopeptidase, tripeptidyl peptidase II, tripeptidyl-peptidase 2, Tripeptidyl-peptidase II | |
| tripeptidyl peptidase II - (Uniprot# P29144) | |
| 100 μg | |
| Cell Biology, Immunology | |
| 7174 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur