Learn More
Triphenyl-d15 Phosphate, CDN
Artikelnummer. 30322081
Change view
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30322081 0.5 g 0.50 Gramm
30315947 0.25 g 0.25 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30322081
Marke: CDN CDND74700.5G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphenylphosphate D15
CAS 1173020-30-8
Summenformel C18 2H15 O4 P
Menge 0.5 g
Synonym Phen-2,3,4,5,6-d5-ol, 1,1',1''-phosphate, Triphenylphosphate D15
InChI-Formel InChI=1 S/C18H15O4P/c19-23(20-16-10-4-1-5-11-16,21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D,11 D,12 D,13 D,14 D,15 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(OP(=O)(Oc2c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2[2 H])Oc3c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c3[2 H])c([2 H])c1[2 H]
IUPAC-Name tris(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl) phosphate
Molekulargewicht (g/mol) 341.38
Formelmasse 341.1649 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity