Learn More
Triphenylphosphat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377995
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11377995 250 g 250 Gramm
11387995 1000 g 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377995 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08130.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 115-86-6 | C18H15O4P | 326.29 g/mol
Triphenyl phosphate is used as an internal standard in the screening and quantification of agrochemical residues in vegetables and fruits. It is used in plastic processing and molding of plastic flow and performance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Triphenylphosphat wird als interner Standard für das Screening und die Quantifizierung agrochemischer Rückstände in Gemüse und Obst verwendet. Wird in der Kunststoffverarbeitung und im Spritzgießen von Kunststoffen eingesetzt.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Unverträglich mit Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit. Unter trockenem Inertgas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115-86-6
Summenformel C18H15O4P
Molekulargewicht (g/mol) 326.29
MDL-Nummer MFCD00003031
InChI-Schlüssel XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylphosphate, phosphoric acid, triphenyl ester, disflamoll tp, triphenoxyphosphine oxide, celluflex tpp, phosflex tpp, trifenylfosfat, phenyl phosphate pho 3po, phosphoric acid triphenyl ester, trifenylfosfat czech
PubChem CID 8289
ChEBI CHEBI:35033
IUPAC-Name Triphenylphosphat
SMILES O=P(OC1=CC=CC=C1)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphenyl phosphate
Schmelzpunkt 48°C to 52°C
Siedepunkt 247°C to 250°C (11 mmHg)
Flammpunkt 223°C (433°F)
Geruch Geruchsneutral
Menge 250 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 1888236
Merck Index 14,9742
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 326.29
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triphenyl phosphate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Triphenyl phosphate