Learn More
Triphenylphosphat, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10497840 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10497840 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10497840 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. T/3650/53
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
CAS 115-86-6
Dampfdruck 1,3 hPa 193
Physikalische Form Fest
Summenformel C18H15O4P
MDL-Nummer MFCD00003031
Farbe Weiß
Schmelzpunkt 47 °C
Siedepunkt 370 °C
InChI-Schlüssel XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=P(OC1=CC=CC=C1)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
IUPAC-Name Triphenylphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 326.29
PubChem CID 8289
Menge 500 g
ChEBI CHEBI:35033
Formelmasse 326,28 g/mol