Learn More
Triphenylphosphat (TPP ) 500 μg/ml in Methyl-tert-butylether, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311144
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30311144 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30311144 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09011131MB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphenylphosphate
CAS 115-86-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Triphenylphosphate
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C18 H15 O4 P
Konzentration 500 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Phosphoric acid, triphenyl ester, Celluflex TPP, DHPF 005, Disflamoll TP, NSC 57868, Phenyl phosphate ((PhO)3PO), Phoscon FR 903N, Phosflex TPP, Reofos TPP, S 4, S 4 (phosphate), Sumilizer TPP, TFF, TP, TPP, TPPA, TTP, TTP (triphenyl phosphate), Triphenol phosphate, Triphenoxyphosphine oxide, Triphenyl phosphate, WSFR-TPP, Wako TPP
InChI-Formel InChI=1S/C18H15O4P/c19-23(20-16-10-4-1-5-11-16,21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
SMILES O=P(Oc1ccccc1)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3
IUPAC-Name Triphenylphosphat
Solvent or Matrix MTBE
Molekulargewicht (g/mol) 326.28
Menge 1 mL
Formelmasse 326,0708 g/mol